2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR345187-25G OR345187-5G
APOSOR345187-25GEA 525 SEK
APOSOR345187-25G APOSOR345187-5G
2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole
2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole
Formel: C₇H₁₁N₃S
Smältpunkt: 230…231 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07771983
CAS nummer: 104617-49-4