3,4-Dichloro-2-methylpyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR345182-1G OR345182-250MG
APOSOR345182-1GEA 3600 SEK
APOSOR345182-1G APOSOR345182-250MG
3,4-Dichloro-2-methylpyridine 95%
3,4-Dichloro-2-methylpyridine
Formel: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,017 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09839289
CAS nummer: 103949-58-2