4-(2-Hydroxyethyl)benzoic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR345096-1G OR345096-250MG OR345096-5G
APOSOR345096-1GEA 1825 SEK
APOSOR345096-1G APOSOR345096-250MG APOSOR345096-5G
4-(2-Hydroxyethyl)benzoic acid 95%
4-(2-Hydroxyethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166,174 g/mol
Smältpunkt: 122…129 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02114379
CAS nummer: 46112-46-3