2,6-Dichloro-4-methoxypyridine 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR345036-1G OR345036-5G
APOSOR345036-1GEA 275 SEK
APOSOR345036-1G APOSOR345036-5G
2,6-Dichloro-4-methoxypyridine 99%
2,6-Dichloro-4-methoxypyridine
Formel: C₆H₅Cl₂NO
Smältpunkt: 108…111 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00955755
CAS nummer: 17228-75-0