5-Chlorobenzofuran-2-carboxaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR33663-1G OR33663-250MG
APOSOR33663-1GEA 3075 SEK
APOSOR33663-1G APOSOR33663-250MG
5-Chlorobenzofuran-2-carboxaldehyde
5-Chlorobenzofuran-2-carboxaldehyde
Formel: C₉H₅ClO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11574566
CAS nummer: 23145-14-4