tert-Butyl (S)-2-methylpiperidine-1-carboxylate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR321327-1G OR321327-250MG OR321327-500MG
APOSOR321327-1GEA 21850 SEK
APOSOR321327-1G APOSOR321327-250MG APOSOR321327-500MG
tert-Butyl (S)-2-methylpiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl (S)-2-methylpiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₁NO₂
MW: 199,29 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06799025
CAS nummer: 183903-99-3