2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR321314-1G OR321314-250MG
APOSOR321314-1GEA 0 SEK
APOSOR321314-1G APOSOR321314-250MG
2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine 95%
2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine
Formel: C₇H₆ClN₃
MW: 167.596 g/mol
Smältpunkt: 110 °C (dec.)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08460080
CAS nummer: 57937-60-7