3-Bromo-1H-indazole-5-carbaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR321277-1G OR321277-250MG
APOSOR321277-1GEA 3325 SEK
APOSOR321277-1G APOSOR321277-250MG
3-Bromo-1H-indazole-5-carbaldehyde 95%
3-Bromo-1H-indazole-5-carbaldehyde
Formel: C₈H₅BrN₂O
MW: 225,042 g/mol
Smältpunkt: 185…190 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11499015
CAS nummer: 1086391-08-3