(S)-2-Methyl-2-phenylpiperidine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR321212-100MG OR321212-500MG
APOSOR321212-100MGEA 1025 SEK
APOSOR321212-100MG APOSOR321212-500MG
(S)-2-Methyl-2-phenylpiperidine 97%
(S)-2-Methyl-2-phenylpiperidine
Formel: C₁₂H₁₇N
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD28355921
CAS nummer: 1364783-04-9