(S)-2-Phenylpiperidine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR321201-100MG OR321201-1G OR321201-250MG
APOSOR321201-100MGEA 895 SEK
APOSOR321201-100MG APOSOR321201-1G APOSOR321201-250MG
(S)-2-Phenylpiperidine 95%
(S)-2-Phenylpiperidine
Formel: C₁₁H₁₅N
MW: 161,244 g/mol
Densitet: 0,9835 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 104 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06762615
CAS nummer: 70665-05-3