(R)-2-Phenylpiperidine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR321200-250MG OR321200-100MG OR321200-1G
APOSOR321200-250MGEA 4275 SEK
APOSOR321200-250MG APOSOR321200-100MG APOSOR321200-1G
(R)-2-Phenylpiperidine 97%
(R)-2-Phenylpiperidine
Formel: C₁₁H₁₅N
MW: 161,244 g/mol
Densitet: 0,9835 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 104 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06762593
CAS nummer: 58613-54-0