2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR32080-1G OR32080-5G
APOSOR32080-1GEA 3875 SEK
APOSOR32080-1G APOSOR32080-5G
2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione 95%
2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione
Formel: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,184 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00770324
CAS nummer: 4494-53-5