D-Norleucinol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR316035-1G OR316035-5G
APOSOR316035-1GEA 1425 SEK
APOSOR316035-1G APOSOR316035-5G
D-Norleucinol 97%
D-Norleucinol
Formel: C₆H₁₅NO
Kokpunkt: 216…218 °C
Smältpunkt: 40…44 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02683227
CAS nummer: 80696-28-2