3-Bromo-4-chloro-2-hydroxybenzaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR315877-1G OR315877-500MG
APOSOR315877-1GEA 12375 SEK
APOSOR315877-1G APOSOR315877-500MG
3-Bromo-4-chloro-2-hydroxybenzaldehyde 95%
3-Bromo-4-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrClO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD23705580
CAS nummer: 872274-09-4