3-Cyclopropyl-4-(hydroxymethyl)thiophene
Leverantör: Apollo Scientific
OR315858-1G OR315858-250MG
APOSOR315858-1GEA 7725 SEK
APOSOR315858-1G APOSOR315858-250MG
3-Cyclopropyl-4-(hydroxymethyl)thiophene
3-Cyclopropyl-4-(hydroxymethyl)thiophene
Formel: C₈H₁₀OS
MW: 154,229 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 1602792-09-5