(1R,4R)-tert-Butyl 2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR315595-1G OR315595-250MG
APOSOR315595-1GEA 3100 SEK
APOSOR315595-1G APOSOR315595-250MG
(1R,4R)-tert-Butyl 2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
(1R,4R)-tert-Butyl 2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₈N₂O₂
MW: 198,262 g/mol
Smältpunkt: 75…77 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01321293
CAS nummer: 134003-84-2