3,5,6-Trichloro-1,2,4-triazine
Leverantör: Apollo Scientific
OR315527-1G OR315527-5G
APOSOR315527-1GEA 0 SEK
APOSOR315527-1G APOSOR315527-5G
3,5,6-Trichloro-1,2,4-triazine
3,5,6-Trichloro-1,2,4-triazine
Formel: C₃Cl₃N₃
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09033774
CAS nummer: 873-41-6