5-Chloropyridine-2-carboxamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR315218-1G OR315218-5G
APOSOR315218-1GEA 0 SEK
APOSOR315218-1G APOSOR315218-5G
5-Chloropyridine-2-carboxamide 98%
5-Chloropyridine-2-carboxamide
Formel: C₆H₅ClN₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD10574693
CAS nummer: 370104-72-6