2-Methyl-3-hydroxy-6-iodopyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR314076-1G OR314076-250MG OR314076-5G
APOSOR314076-1GEA 2350 SEK
APOSOR314076-1G APOSOR314076-250MG APOSOR314076-5G
2-Methyl-3-hydroxy-6-iodopyridine 95%
2-Methyl-3-hydroxy-6-iodopyridine
Formel: C₆H₆INO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11044376
CAS nummer: 848952-39-6