2-(4-Chlorophenyl)-4'-methylacetophenone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR314003-1G OR314003-250MG OR314003-5G
APOSOR314003-1GEA 6575 SEK
APOSOR314003-1G APOSOR314003-250MG APOSOR314003-5G
2-(4-Chlorophenyl)-4'-methylacetophenone
2-(4-Chlorophenyl)-4'-methylacetophenone
Formel: C₁₅H₁₃ClO
Smältpunkt: 112…114 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11210879
CAS nummer: 62006-19-3