Methyl 5-bromo-6-methoxynicotinate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-bromo-6-methoxy-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester
OR313072-1G OR313072-5G
APOSOR313072-1GEA 855 SEK
APOSOR313072-1G APOSOR313072-5G
Methyl 5-bromo-6-methoxynicotinate
Methyl 5-bromo-6-methoxynicotinate
Formel: C₈H₈BrNO₃
MW: 246,058 g/mol
Smältpunkt: 104…106 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD14698128
CAS nummer: 93349-99-6