Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR312111-1G OR312111-5G
APOSOR312111-1GEA 840 SEK
APOSOR312111-1G APOSOR312111-5G
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylic acid 98%
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylic acid
Formel: C₇H₈O₄
MW: 156,136 g/mol
Smältpunkt: 302…305 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD20621127
CAS nummer: 56842-95-6