N-(2-Hydroxypropyl)-2-methylprop-2-enamide
Leverantör: Apollo Scientific
OR311087-1G OR311087-5G
APOSOR311087-1GEA 255 SEK
APOSOR311087-1G APOSOR311087-5G
N-(2-Hydroxypropyl)-2-methylprop-2-enamide
N-(2-Hydroxypropyl)-2-methylprop-2-enamide
Formel: C₇H₁₃NO₂
Smältpunkt: 70 °C
Densitet: 1,002 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00080531
CAS nummer: 21442-01-3