2-[(2Z)-Azepan-2-ylidene]-2-cyanoacetamide
Leverantör: Apollo Scientific
OR310996-1G OR310996-500MG
APOSOR310996-1GEA 6350 SEK
APOSOR310996-1G APOSOR310996-500MG
2-[(2Z)-Azepan-2-ylidene]-2-cyanoacetamide
2-[(2Z)-Azepan-2-ylidene]-2-cyanoacetamide
Formel: C₉H₁₃N₃O
MW: 179,219 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD20754284
CAS nummer: 76140-88-0