2-(4-Cyclohexylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Cyclohexylphenylboronic acid pinacol ester
OR310990-1G OR310990-5G
APOSOR310990-1GEA 1700 SEK
APOSOR310990-1G APOSOR310990-5G
2-(4-Cyclohexylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-(4-Cyclohexylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formel: C₁₈H₂₇BO₂
MW: 286,217 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD17015819
CAS nummer: 820223-94-7