2-(2,6-Dichlorophenyl)-2-methylpropanenitrile
Leverantör: Apollo Scientific
OR310962-1G OR310962-500MG
APOSOR310962-1GEA 6850 SEK
APOSOR310962-1G APOSOR310962-500MG
2-(2,6-Dichlorophenyl)-2-methylpropanenitrile
2-(2,6-Dichlorophenyl)-2-methylpropanenitrile
Formel: C₁₀H₉Cl₂N
MW: 214,091 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11036576
CAS nummer: 959139-99-2