[(2-Ethylhexyl)oxy]benzene 95%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR310479-5G
OR310479-1G
APOSOR310479-5GEA
2275
SEK
APOSOR310479-5G
APOSOR310479-1G
[(2-Ethylhexyl)oxy]benzene 95%
[(2-Ethylhexyl)oxy]benzene
Formel:
C₁₄H₂₂O Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD20109150 CAS nummer: 82001-49-8 |