2-Methoxy-6-nitrophenol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR310383-250MG OR310383-1G OR310383-5G
APOSOR310383-250MGEA 825 SEK
APOSOR310383-250MG APOSOR310383-1G APOSOR310383-5G
2-Methoxy-6-nitrophenol
2-Methoxy-6-nitrophenol
Formel: C₇H₇NO₄
MW: 169,135 g/mol
Smältpunkt: 62…64 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08693430
CAS nummer: 15969-08-1