4-Chloro-1H-pyrazol-3-amine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR310366-1G OR310366-5G
APOSOR310366-1GEA 1375 SEK
APOSOR310366-1G APOSOR310366-5G
4-Chloro-1H-pyrazol-3-amine
4-Chloro-1H-pyrazol-3-amine
Formel: C₃H₄ClN₃
MW: 117,537 g/mol
Smältpunkt: 119…120 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03419764
CAS nummer: 54301-34-7