4'-Formyl-2'-nitroacetanilide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: N-(4-Formyl-2-nitrophenyl)acetamide, 4-Acetamido-3-nitrobenzaldehyde
OR310363-1G OR310363-5G
APOSOR310363-1GEA 2075 SEK
APOSOR310363-1G APOSOR310363-5G
4'-Formyl-2'-nitroacetanilide
4'-Formyl-2'-nitroacetanilide
Formel: C₉H₈N₂O₄
MW: 208,171 g/mol
Smältpunkt: 155…156 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00092015
CAS nummer: 51818-98-5