2-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-hydroxy-1-phenylethan-1-one
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR310321-1G OR310321-5G
APOSOR310321-1GEA 1625 SEK
APOSOR310321-1G APOSOR310321-5G
2-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-hydroxy-1-phenylethan-1-one
2-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-hydroxy-1-phenylethan-1-one
Formel: C₁₆H₁₇NO₂
MW: 255,312 g/mol
Smältpunkt: 157…164 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00837364
CAS nummer: 33458-29-6