1-(6-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)ethan-1-one
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
1-(6-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)ethanone
OR310313-1G
OR310313-100MG
OR310313-250MG
APOSOR310313-1GEA
7450
SEK
APOSOR310313-1G
APOSOR310313-100MG
APOSOR310313-250MG
1-(6-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)ethan-1-one
1-(6-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)ethan-1-one
Formel:
C₈H₈ClNO MW: 169,608 g/mol Smältpunkt: 107…109 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD18258044 CAS nummer: 1256791-13-5 |