(3,4-Diaminophenyl)methanol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR310306-1G OR310306-500MG
APOSOR310306-1GEA 6950 SEK
APOSOR310306-1G APOSOR310306-500MG
(3,4-Diaminophenyl)methanol
(3,4-Diaminophenyl)methanol
Formel: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,167 g/mol
Smältpunkt: 97…99 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00173951
CAS nummer: 63189-98-0