2-Bromo-1-methylnaphthalene 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR310251-1G OR310251-100MG OR310251-250MG
APOSOR310251-1GEA 0 SEK
APOSOR310251-1G APOSOR310251-100MG APOSOR310251-250MG
2-Bromo-1-methylnaphthalene 95%
2-Bromo-1-methylnaphthalene
Formel: C₁₁H₉Br
MW: 221,093 g/mol
Smältpunkt: 31…37 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD10000779
CAS nummer: 20601-22-3