4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3102-25G OR3102-500MG
APOSOR3102-25GEA 1600 SEK
APOSOR3102-25G APOSOR3102-500MG
4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine
Formel: C₆H₃ClN₂S
MW: 170,619 g/mol
Smältpunkt: 124…126 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00122144
CAS nummer: 16269-66-2