(2-Bromo-5-methoxy-4-methylphenyl)methanol
Leverantör: Apollo Scientific
OR310056-1G OR310056-500MG
APOSOR310056-1GEA 4275 SEK
APOSOR310056-1G APOSOR310056-500MG
(2-Bromo-5-methoxy-4-methylphenyl)methanol
(2-Bromo-5-methoxy-4-methylphenyl)methanol
Formel: C₉H₁₁BrO₂
MW: 231,086 g/mol
Smältpunkt: 97…99 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD21605749
CAS nummer: 57295-33-7