4-Amino-3-methoxybenzamide 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR310052-1G OR310052-500MG OR310052-5G
APOSOR310052-1GEA 3050 SEK
APOSOR310052-1G APOSOR310052-500MG APOSOR310052-5G
4-Amino-3-methoxybenzamide 95%
4-Amino-3-methoxybenzamide
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,177 g/mol
Smältpunkt: 134…136 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD18338357
CAS nummer: 211374-82-2