4,5,7-Trichloroquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
OR309454-1G OR309454-250MG
APOSOR309454-1GEA 4900 SEK
APOSOR309454-1G APOSOR309454-250MG
4,5,7-Trichloroquinoline
4,5,7-Trichloroquinoline
Formel: C₉H₄Cl₃N
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07787625
CAS nummer: 23834-01-7