4-Hydroxyquinoline-8-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR309341-1G OR309341-250MG
APOSOR309341-1GEA 3150 SEK
APOSOR309341-1G APOSOR309341-250MG
4-Hydroxyquinoline-8-carboxylic acid
4-Hydroxyquinoline-8-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,167 g/mol
Smältpunkt: >280 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16987425
CAS nummer: 386207-63-2