4-Hydroxyquinoline-6-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR309340-1G OR309340-250MG
APOSOR309340-1GEA 4275 SEK
APOSOR309340-1G APOSOR309340-250MG
4-Hydroxyquinoline-6-carboxylic acid
4-Hydroxyquinoline-6-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₃
Smältpunkt: >280 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16987424
CAS nummer: 1065092-81-0