4-Hydroxy-2-phenylquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR309297-1G OR309297-5G
APOSOR309297-1GEA 3650 SEK
APOSOR309297-1G APOSOR309297-5G
4-Hydroxy-2-phenylquinoline
4-Hydroxy-2-phenylquinoline
Formel: C₁₅H₁₁NO
Smältpunkt: 255…256 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00160565
CAS nummer: 1144-20-3