6-(Hydroxymethyl)-1H-indazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR30859-100MG OR30859-250MG
APOSOR30859-100MGEA 260 SEK
APOSOR30859-100MG APOSOR30859-250MG
6-(Hydroxymethyl)-1H-indazole
6-(Hydroxymethyl)-1H-indazole
Formel: C₈H₈N₂O
Smältpunkt: 159 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11052639
CAS nummer: 916902-55-1