(3R)-3-(Propan-2-yl)morpholine
Leverantör: Apollo Scientific
OR308181-1G OR308181-250MG
APOSOR308181-1GEA 2925 SEK
APOSOR308181-1G APOSOR308181-250MG
(3R)-3-(Propan-2-yl)morpholine
(3R)-3-(Propan-2-yl)morpholine
Formel: C₇H₁₅NO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11519111
CAS nummer: 74572-01-3