4-Hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
OR307982-1G OR307982-5G
APOSOR307982-1GEA 290 SEK
APOSOR307982-1G APOSOR307982-5G
4-Hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
4-Hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₃
Smältpunkt: 268…273 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00598887
CAS nummer: 34785-11-0