2-Chloro-8-ethylquinoline-3-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
OR307926-1G OR307926-5G
APOSOR307926-1GEA 3825 SEK
APOSOR307926-1G APOSOR307926-5G
2-Chloro-8-ethylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-8-ethylquinoline-3-carbonitrile
Formel: C₁₂H₉ClN₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09035781
CAS nummer: 880105-72-6