2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
OR307919-1G OR307919-5G
APOSOR307919-1GEA 3550 SEK
APOSOR307919-1G APOSOR307919-5G
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carbonitrile
Formel: C₁₂H₉ClN₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09035791
CAS nummer: 937672-26-9