2,7-Dichloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
OR307888-1G OR307888-5G
APOSOR307888-1GEA 3550 SEK
APOSOR307888-1G APOSOR307888-5G
2,7-Dichloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
2,7-Dichloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
Formel: C₁₁H₆Cl₂N₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09787545
CAS nummer: 948291-65-4