6-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR307845-250MG OR307845-100MG
APOSOR307845-250MGEA 1575 SEK
APOSOR307845-250MG APOSOR307845-100MG
6-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
6-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₃NO₂
Smältpunkt: 181…182 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08437576
CAS nummer: 92513-36-5