6-Bromo-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Bromothieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
OR307766-1G OR307766-5G
APOSOR307766-1GEA 1425 SEK
APOSOR307766-1G APOSOR307766-5G
6-Bromo-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one 95%
6-Bromo-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
Formel: C₆H₃BrN₂OS
MW: 231,07 g/mol
Smältpunkt: 299…300 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12196499
CAS nummer: 56844-40-7