cis-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)cyclopent-3-ene-1-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR307669-1G OR307669-250MG OR307669-50MG
APOSOR307669-1GEA 9225 SEK
APOSOR307669-1G APOSOR307669-250MG APOSOR307669-50MG
cis-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)cyclopent-3-ene-1-carboxylic acid
cis-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)cyclopent-3-ene-1-carboxylic acid
Formel: C₂₁H₁₉NO₄
Smältpunkt: 127…129 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD11505077
CAS nummer: 1212278-30-2